Y0001429
Difloxacin impurity G
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-6-fluoro-1-(4-fluorophenyl)-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
difloxacin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Fc1ccc(cc1)[n]2c3c([c](c(c2)C(=O)O)=O)cc(c(c3)Cl)F
InChI
1S/C16H8ClF2NO3/c17-12-6-14-10(5-13(12)19)15(21)11(16(22)23)7-20(14)9-3-1-8(18)2-4-9/h1-7H,(H,22,23)
FBAMWRYINJFGPJ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)