Y0001209
N-metil-D-glucamina
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1-desossi-1-(metilamino)-D-glucitolo, Meglumina
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
meglumine
Temp. autoaccensione
~662 °F
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
129-131.5 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CNC[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C7H17NO5/c1-8-2-4(10)6(12)7(13)5(11)3-9/h4-13H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6+,7+/m0/s1
MBBZMMPHUWSWHV-BDVNFPICSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)