Y0000861
Methyltestosterone for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
17α-Methyltestosterone, 17α-Methyl-4-androsten-17β-ol-3-one, 17β-Hydroxy-17α-methyl-4-androsten-3-one, Mesterone, Methyltestosterone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyltestosterone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
Punto di fusione
162-168 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@]1(O)CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C20H30O2/c1-18-9-6-14(21)12-13(18)4-5-15-16(18)7-10-19(2)17(15)8-11-20(19,3)22/h12,15-17,22H,4-11H2,1-3H3/t15-,16+,17+,18+,19+,20+/m1/s1
GCKMFJBGXUYNAG-HLXURNFRSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)