Y0000854
Fluvoxamine maleate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(E)-5-Methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1-pentanone-O-(2-aminoethyl)oxime maleate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
fluvoxamine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COCCCC/C(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N\OCCN.OC(/C=C\C(O)=O)=O
InChI
1S/C15H21F3N2O2.C4H4O4/c1-21-10-3-2-4-14(20-22-11-9-19)12-5-7-13(8-6-12)15(16,17)18;5-3(6)1-2-4(7)8/h5-8H,2-4,9-11,19H2,1H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b20-14+;2-1-
LFMYNZPAVPMEGP-PIDGMYBPSA-N
Informazioni sul gene
human ... SLC6A4(6532)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)