Y0000843
Altizide impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-[(2,2-Dimethoxyethyl)sulphanyl]prop-1-ene
About This Item
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
altizide
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C7H14O2S/c1-4-5-10-6-7(8-2)9-3/h4,7H,1,5-6H2,2-3H3
JGGFJNSRWHKYOY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)