Y0000832
Alfuzosin for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Alfuzosin hydrochloride, N-(3-((4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino)propyl)tetrahydro-2-furancarboxamide hydrochloride, Uroxatral hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
alfuzosin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
InChI
1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
YTNKWDJILNVLGX-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)