Y0000818
Clotrimazole impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Chlorobenzophenone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clotrimazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
P. ebollizione
330 °C (lit.)
Punto di fusione
44-47 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccccc1C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C13H9ClO/c14-12-9-5-4-8-11(12)13(15)10-6-2-1-3-7-10/h1-9H
VMHYWKBKHMYRNF-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)