Y0000773
Lansoprazole
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
lansoprazole
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Cc1c(CS(=O)c2nc3ccccc3[nH]2)nccc1OCC(F)(F)F
InChI
1S/C16H14F3N3O2S/c1-10-13(20-7-6-14(10)24-9-16(17,18)19)8-25(23)15-21-11-4-2-3-5-12(11)22-15/h2-7H,8-9H2,1H3,(H,21,22)
MJIHNNLFOKEZEW-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... ATP4A(495) , ATP4B(496)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)