Y0000679
Mepyramine impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-(4-Methoxybenzylamino)pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
pyrilamine, mepyramine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C13H14N2O/c1-16-12-7-5-11(6-8-12)10-15-13-4-2-3-9-14-13/h2-9H,10H2,1H3,(H,14,15)
SMJGJENXFSWIMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)