Y0000569
Chlorogenic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
1,4,5-Trihydroxycyclohexanecarboxylic acid 3-(3,4-dihydroxycinnamate), 3-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)quinic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
chlorogenic acid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
210 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)[C@@H]1O)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(20)25-12-7-16(24,15(22)23)6-11(19)14(12)21/h1-5,11-12,14,17-19,21,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
CWVRJTMFETXNAD-JUHZACGLSA-N
Descrizione generale
Chlorogenic acid belongs to the class of phenolic acid derivatives commonly found in higher plants. It is widely used as a highly valuable natural polyphenol compound, in consumer chemicals, medicine, food and beverage industries.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)