Y0000548
Nandrolone decanoate for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
19-Nortestosterone 17-decanoate, 17β-Hydroxy-19-nor-4-androsten-3-one 17-decanoate, 17β-Hydroxy-4-estren-3-one 17-decanoate, 4-Estren-17β-ol-3-one 17-decanoate, Decadurabolin, Nandrolone decanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
nandrolone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C28H44O3/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-27(30)31-26-16-15-25-24-13-11-20-19-21(29)12-14-22(20)23(24)17-18-28(25,26)2/h19,22-26H,3-18H2,1-2H3/t22-,23+,24+,25-,26-,28-/m0/s1
JKWKMORAXJQQSR-MOPIKTETSA-N
Informazioni sul gene
human ... AR(367)
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)