Y0000470
Brotizolam impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-Bromo-4-(2-chlorophenyl)-6H-thieno[3,2-f][1,2,4]triazolo[4,3-a][1,4]diazepine, Demethylbrotizolam
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
brotizolam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c2c(cc1Br)C(=NCc4[n]2cnn4)c3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C14H8BrClN4S/c15-11-5-9-13(8-3-1-2-4-10(8)16)17-6-12-19-18-7-20(12)14(9)21-11/h1-5,7H,6H2
JTELAICMLYYCCL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)