Y0000261
Dextromethorphan impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
ent-3-Methoxymorphinan
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
dextromethorphan
Produttore/marchio commerciale
EDQM
drug control
estupefaciente (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IA (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N1[C@H]2[C@@H]3C(CC1)(CCCC3)c4c(ccc(c4)OC)C2
InChI
1S/C17H23NO/c1-19-13-6-5-12-10-16-14-4-2-3-7-17(14,8-9-18-16)15(12)11-13/h5-6,11,14,16,18H,2-4,7-10H2,1H3/t14-,16-,17?/m1/s1
ILNSWVUXAPSPEH-IYNBXCLQSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)