Y0000241
Clobazam impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-Chloro-5-phenyl-1,5-dihydro-3H-1,5-benzodiazepine-2,4-dione, N-Desmethylclobazam
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clobazam
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)
RRTVVRIFVKKTJK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)