Y0000132
Clomipramine impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3-Chloro-N,N-dimethyl-5H-dibenz[b,f]azepine-5-propanamine, 3-(3-Chloro-5H-dibenzo[b,f]azepin-5-yl)-N,N-dimethylpropan-1-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
clomipramine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)