Y0000128
Acebutolol impurity I
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[3-Acetyl-4-[(2RS)-3-(ethylamino)-2-hydroxypropoxy]phenyl]butanamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
acebutolol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C17H26N2O4/c1-4-6-17(22)19-13-7-8-16(15(9-13)12(3)20)23-11-14(21)10-18-5-2/h7-9,14,18,21H,4-6,10-11H2,1-3H3,(H,19,22)
BKGQPZMMLAGZCQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Servizio Clienti