Y0000074
Cetyl palmitate 95
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Palmityl palmitate, Cetyl palmitate, Hexadecyl hexadecanoate, Palmitic acid palmityl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cetyl palmitate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
55-56 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)