Y0000050
Triamcinolone impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(11β,16α)-Fluoro-11,16,17,21-tetrahydroxypregn-4-ene-3,20-dione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triamcinolone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
F[C@@]21[C@H]([C@H]4[C@@]([C@@]([C@@H](C4)O)(O)C(=O)CO)(C[C@@H]2O)C)CCC3=CC(=O)CC[C@@]31C
InChI
1S/C21H29FO6/c1-18-6-5-12(24)7-11(18)3-4-13-14-8-15(25)21(28,17(27)10-23)19(14,2)9-16(26)20(13,18)22/h7,13-16,23,25-26,28H,3-6,8-10H2,1-2H3/t13-,14-,15+,16-,18-,19-,20-,21-/m0/s1
SXQQMCLQCSKJNC-OBYCQNJPSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)