Documenti fondamentali
Y0000018
Propofol impurity J
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,6-Diisopropyl-1,4-benzoquinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C12H16O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
192.25
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
propofol
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1C(=CC(=O)C=C1C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H16O2/c1-7(2)10-5-9(13)6-11(8(3)4)12(10)14/h5-8H,1-4H3
DDXYWFGBQZICBD-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Propofol impurity J EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Propofol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1031
Propofol
Propofol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1572503
Propofol
Lisofosfatidilcolina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1372050
Lisofosfatidilcolina