Key Documents
W455410
Sigma-Aldrich
cis-6-Nonenyl acetate
≥95%, stabilized, FG
Sinonimo/i:
(Z)-6-nonen-1-yl acetate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H20O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
184.28
Numero FEMA:
4554
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12164502
Numero Flavis:
09.673
NACRES:
NA.21
Grado
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
Conformità normativa
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
Saggio
≥95%
contiene
synthetic α-tocopherol as stabilizer
applicazioni
flavors and fragrances
Documentazione
see Safety & Documentation for available documents
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
green; melon; sweet
InChI
1S/C11H20O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-13-11(2)12/h4-5H,3,6-10H2,1-2H3/b5-4-
DFRXMRZQBMFKMI-PLNGDYQASA-N
Altre note
Download our Flavors and Fragrances Catalog to view our entire product line.
Subscribe to our Newsletter to keep up to date on our latest Flavors and Fragrances offerings.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)