Key Documents
W243499
Sigma-Aldrich
Ethyl formate
new
natural, ≥95%, FG
Sinonimo/i:
Formic acid ethyl ester
About This Item
Formula condensata:
HCOOC2H5
Numero CAS:
Peso molecolare:
74.08
Numero FEMA:
2434
Beilstein:
906769
Numero MDL:
Numero Flavis:
09.072
Grado
FG
Fragrance grade
Kosher
natural
Livello qualitativo
agenzia
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
Conformità normativa
EU 1334/2008 & 178/2002
EU Regulation 1223/2009
FDA 21 CFR 117
Densità del vapore
2.5 (vs air)
Tensione di vapore
15.16 psi ( 55 °C)
3.79 psi ( 20 °C)
Saggio
≥95%
Temp. autoaccensione
851 °F
Limite di esplosione
16 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.359 (lit.)
P. eboll.
52-54 °C (lit.)
Punto di fusione
−80 °C (lit.)
Densità
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
flavors and fragrances
Allergene alimentare
no known allergens
Allergene in fragranze
no known allergens
Organolettico
ethereal; rum; wine-like
Stringa SMILE
CCOC=O
InChI
1S/C3H6O2/c1-2-5-3-4/h3H,2H2,1H3
WBJINCZRORDGAQ-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
-4.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-20 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)