VT000326
Staphylococcus aureus sottospecie aureus WDCM 00032 Vitroidi™
1,000-10,000 CFU mean value range, certified reference material, suitable for microbiology, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Sinonimo/i:
Staphylococcus aureus sottospecie aureus WDCM 00032 Vitroidi™, WDCM 00032 Vitroids con Escherichia coli™, Materiale di riferimento certificato, Standard microbiologici
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
ISO 17034
ISO/IEC 17025
Stato
disc (hydrosoluble)
solid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pack of 10
Produttore/marchio commerciale
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
applicazioni
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
−20°C
Compatibilità
Staphylococcus aureus
Staphylococcus spp.
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- °
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Explore certified microbiological reference materials: VITROIDS™, LENTICULE® discs by Millipore®. Ideal for food, beverage, cannabis testing. Order today.