Documenti fondamentali
VISRT1K600
Silicone Rotational Viscosity Standard
1003 mPa.s (25.00°C), RT1000
Sinonimo/i:
Paragon Viscosity Standard
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
ASTM D 2162
1003 mPa.s(25.00 °C)
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
Descrizione generale
Please note that the value stated on this page is nominal. All certified values for the current lots of all Paragon Silicone Rotational Viscosity Standards can be found on the Paragon Scientific webpage
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Global Trade Item Number
SKUGTIN
VISRT1K600-600ML4061837682469