ULTRA06
Certified clean borosilicate glass vials
box of 6 × 40 mL, for TOC analysis
About This Item
Codice UNSPSC:
41113319
NACRES:
NA.21
Prodotti consigliati
Confezionamento
box of 6 × 40 mL
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
general analytical
personal care
Descrizione generale
Ultra-06 - Box of 6 X 40 mL Certified Clean Borosilicate Glass Vials with 24 mm Cap and Silicone PTFE Lined Septa. Case includes individual certificate. Certified Vials have <0.010 mg/L C from TOC. All 6 vials also include dust caps.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)