TPC100
Total Phenolics 100mg/L Calibration Standard
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
certificate is enclosed in each package
Produttore/marchio commerciale
RTC TPC100-100
Concentrazione
in H2O
tecniche
UV/Vis spectroscopy: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Altre note
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?