T5550
Tea extract from Camellia sinensis
analytical standard, ≥80% theaflavins (theaflavin and theaflavin gallates) basis
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥80% theaflavins (theaflavin and theaflavin gallates) basis
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
April N Ilacqua et al.
Biochemical and biophysical research communications, 491(2), 449-454 (2017-07-18)
Theaflavins, flavonoids found in black tea, exhibit a variety of health-promoting activities, but the mechanisms by which they act are not clear. Here, we assess the effects of black tea extract and isolated theaflavins on Dictyostelium discoideum, a model organism