T1405000
Tiapride hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
N-[2-(Diethylamino)ethyl]-2-methoxy-5-(methylsulfonyl)benzamide hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tiapride
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[S](=O)(=O)(C)c1cc(c(cc1)OC)C(=O)NCC[N+H](CC)CC.[Cl-]
InChI
1S/C15H24N2O4S.ClH/c1-5-17(6-2)10-9-16-15(18)13-11-12(22(4,19)20)7-8-14(13)21-3;/h7-8,11H,5-6,9-10H2,1-4H3,(H,16,18);1H
OTFDPNXIVHBTKW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)