SMB01383
PhIP
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-1-methyl-6-phenylimidazo[4,5-b]pyridine
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (HPLC)
Forma fisica
solid
Condizioni di spedizione
2-8°C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=NC2=NC=C(C3=CC=CC=C3)C=C2N1C
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)