SMB01350
N1-Acetyl-5-methoxykynuramine
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[3-(2-Amino-5-methoxyphenyl)-3-oxopropyl]acetamide
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
88—91 °C
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(C(CCNC(C)=O)=O)C=C(OC)C=C1
InChI
1S/C12H16N2O3/c1-8(15)14-6-5-12(16)10-7-9(17-2)3-4-11(10)13/h3-4,7H,5-6,13H2,1-2H3,(H,14,15)
RJQIZOKNUKRKTP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)