SMB00973
Albendazole-2-aminosulfone
≥95% (HPLC)
Sinonimo/i:
2-Amino-5-propylsulfonylbenzimidazole, 2-Aminoalbendazole sulfone
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
solid
Punto di fusione
220— 222 °C
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCS(=O)(C1=CC=C(N=C(N)N2)C2=C1)=O
InChI
1S/C10H13N3O2S/c1-2-5-16(14,15)7-3-4-8-9(6-7)13-10(11)12-8/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H3,11,12,13)
WTPBIYSMFKUQKY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with a wide variety of chromatographic and spectrometry techniques
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)