QC1272
Total Recoverable Petroleum Hydrocarbons (TRPH) - WP
certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 2 mL
Produttore/marchio commerciale
RTC QCI-254
Concentrazione
in PCB-free transformer oil
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
thymus,Liver,Bone marrow
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)