Documenti fondamentali
PSCI
Supelco
Sigma Pseudo Corpse Scent
Corpse Scent Kit
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Livello qualitativo
Formato
neat
Applicazioni
Canine training aids for the detection of corpses.
Confezionamento
Two applications each of Formulation I and Formulation II
Note legali
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)