PHR8975
Fentanyl related compound G
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Acetyl fentanyl, N-Phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]-acetamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 20MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N2(CCC(CC2)N(c3ccccc3)C(=O)C)CCc1ccccc1
InChI
1S/C21H26N2O/c1-18(24)23(20-10-6-3-7-11-20)21-13-16-22(17-14-21)15-12-19-8-4-2-5-9-19/h2-11,21H,12-17H2,1H3
FYIUUQUPOKIKNI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)