PHR8924
Doxepin Related Compound B
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
(11RS)-11-[3-(Dimethylamino)propyl]-6,11-dihydrodibenz[b,e]oxepin-11-ol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1225522
Famiglia di API
doxepin
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
InChI
1S/C19H23NO2/c1-20(2)13-7-12-19(21)16-9-4-3-8-15(16)14-22-18-11-6-5-10-17(18)19/h3-6,8-11,21H,7,12-14H2,1-2H3
ZEKLFUWSVQYTOO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)