PHR8823
Methadone Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(±)-Methadone hydrochloride, 6-Dimethylamino-4,4-diphenylheptan-3-one hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1398009
Famiglia di API
methadone
Confezionamento
pkg of (500MG)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
Cl.CCC(=O)C(CC(C)N(C)C)(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H27NO.ClH/c1-5-20(23)21(16-17(2)22(3)4,18-12-8-6-9-13-18)19-14-10-7-11-15-19;/h6-15,17H,5,16H2,1-4H3;1H
FJQXCDYVZAHXNS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)