PHR8802
Oxycodone
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(5α)-4,5-Epoxy-14-hydroxy-3-methoxy-17-methylmorphinan-6-one, 14-Hydroxydihydrocodeinone, Dihydrone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1485191
Confezionamento
package of 200MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C18H21NO4/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3/t13-,16+,17+,18-/m1/s1
BRUQQQPBMZOVGD-XFKAJCMBSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Lact. - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)