PHR8734
Methotrexate Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
4-{[(2,4-Diaminopteridin-6-yl)methyl](methyl)amino}benzoic acid hemihydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 100 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/2C15H15N7O2.ClH/c2*1-22(10-4-2-8(3-5-10)14(23)24)7-9-6-18-13-11(19-9)12(16)20-15(17)21-13;/h2*2-6H,7H2,1H3,(H,23,24)(H4,16,17,18,20,21);1H
WWFYKUISNIJHNQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)