PHR8618
Oxazepam Related Compound C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carbaldehyde, oxazepam ep impurity c, 6-Chloro-4-phenylquinazoline-2-carboxaldehyde
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
O1C(=C\C(=C\c3c(cc(cc3)OC)OC)\C1=O)c2ccccc2
InChI
1S/C19H16O4/c1-21-16-9-8-14(17(12-16)22-2)10-15-11-18(23-19(15)20)13-6-4-3-5-7-13/h3-12H,1-2H3/b15-10-
CAWORDKXNAEUOJ-GDNBJRDFSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)