Documenti fondamentali
PHR3970
Clonazepam Related Compound A
new
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
3-Amino-4-(2-chlorophenyl)-6-nitro-2(1H)-quinolinone
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H10ClN3O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.71
Beilstein:
5596577
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
agenzia
traceable to USP 1140327
Famiglia di API
clonazepam
Confezionamento
pkg of 30MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
NC1=C(C2=C(Cl)C=CC=C2)C3=C(NC1=O)C=CC([N+]([O-])=O)=C3
InChI
1S/C15H10ClN3O3/c16-11-4-2-1-3-9(11)13-10-7-8(19(21)22)5-6-12(10)18-15(20)14(13)17/h1-7H,17H2,(H,18,20)
GYAWOVGCEQLWHW-UHFFFAOYSA-N
Altre note
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)