PHR3830
Dibucaine Hydrochloride
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Dibucaine hydrochloride, 2-Butoxy-N-(2-diethylaminoethyl)-4-quinolinecarboxamide hydrochloride, Cinchocaine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to EP C2177000
traceable to USP 1187003
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 500 mg
Punto di fusione
99-101 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cl[H].CCCCOc1cc(C(=O)NCCN(CC)CC)c2ccccc2n1
InChI
1S/C20H29N3O2.ClH/c1-4-7-14-25-19-15-17(16-10-8-9-11-18(16)22-19)20(24)21-12-13-23(5-2)6-3;/h8-11,15H,4-7,12-14H2,1-3H3,(H,21,24);1H
IVHBBMHQKZBJEU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)