PHR3825
Ciprofloxacin Impurity C
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride, Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog, Desethylene Ciprofloxacin, Desethylene Ciprofloxacin HCl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1134324
Famiglia di API
ciprofloxacin
Confezionamento
pkg of 30MG
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Fc1cc2c(cc1NCCN)N(C=C(C2=O)C(=O)O)C3CC3.Cl
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)