PHR3787
Norelgestromin
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Deacetylnorgestimate, (17alpha)-13-Ethyl-17-hydroxy-18,19-dinorpregn-4-en-20-yn-3-one oxime
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1468454
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 400 mg
applicazioni
pharmaceutical
InChI
1S/C21H29NO2/c1-3-20-11-9-17-16-8-6-15(22-24)13-14(16)5-7-18(17)19(20)10-12-21(20,23)4-2/h2,13,16-19,23-24H,3,5-12H2,1H3/b22-15+/t16-,17+,18+,19-,20-,21-/m0/s1
ISHXLNHNDMZNMC-VTKCIJPMSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Carc. 2 - Repr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)