PHR3742
Clomiphene Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(E/Z)-2-[4-(1,2-Diphenylethenyl)phenoxy]-N,N-diethylethanamine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1140101
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 150 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Cl.N(CCOc1ccc(cc1)\C(=C/c3ccccc3)\c2ccccc2)(CC)CC
InChI
1S/C26H29NO.ClH/c1-3-27(4-2)19-20-28-25-17-15-24(16-18-25)26(23-13-9-6-10-14-23)21-22-11-7-5-8-12-22;/h5-18,21H,3-4,19-20H2,1-2H3;1H/b26-21-;
VPQKHXADDASFHZ-AURQPEIRSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organi bersaglio
ovary
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)