PHR3725
Rotigotine Related Compound H
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(S)-5-Methoxy-N-propyl-N-[2-(thiophen-2-yl)ethyl]-1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-amine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 20 mg
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)CCN([C@H]2CCc3c(cccc3OC)C2)CCC
InChI
1S/C20H27NOS/c1-3-12-21(13-11-18-7-5-14-23-18)17-9-10-19-16(15-17)6-4-8-20(19)22-2/h4-8,14,17H,3,9-13,15H2,1-2H3/t17-/m0/s1
AXOQYAWBBDSEMG-KRWDZBQOSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)