PHR3724
Rotigotine Racemate
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
(RS)-6-{Propyl[2-(thiophen-2-yl)ethyl]amino}-5,6,7,8-tetrahydronaphthalen-1-ol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to Ph. Eur. Y0002018
traceable to USP 1606156
Famiglia di API
rotigotine
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 30 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
[s]1c(ccc1)CCN(C2CCc3c(cccc3O)C2)CCC.[Cl-].[H+]
InChI
1S/C19H25NOS.ClH/c1-2-11-20(12-10-17-6-4-13-22-17)16-8-9-18-15(14-16)5-3-7-19(18)21;/h3-7,13,16,21H,2,8-12,14H2,1H3;1H
CEXBONHIOKGWNU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)