PHR3690
Piperazine
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
1,4-Diazacyclohexane, Diethylenediamine
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1541601
Tensione di vapore
0.8 mmHg ( 20 °C)
Limite di esplosione
14 %
Confezionamento
pkg of 400MG
P. ebollizione
145-146 °C (lit.)
Punto di fusione
109-112 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C1CNCCN1
InChI
1S/C4H10N2/c1-2-6-4-3-5-1/h5-6H,1-4H2
GLUUGHFHXGJENI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 2 - Resp. Sens. 1B - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1B
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)