PHR3622
Levalbuterol Related Compound C Hydrochloride
certified reference material
Sinonimo/i:
alpha-[{(1,1-Dimethylethyl)amino}methyl]-4-hydroxy-3-(methoxymethyl)-benzenemethanol hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Grado
certified reference material
agenzia
traceable to USP 1358810
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)