PHR3606
Moexipril Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Moexiprilat, (3S)-2-{(2S)-N-[(1S)-1-Carboxy-3-phenylpropyl]alanyl}-1,2,3,4-tetrahydro-6,7-dimethoxy-3-isoquinolinecarboxylic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1445608
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 mg
applicazioni
pharmaceutical
Stringa SMILE
N2([C@@H](Cc3c(cc(c(c3)OC)OC)C2)C(=O)O)C(=O)[C@@H](N[C@@H](CCc1ccccc1)C(=O)O)C
InChI
1S/C25H30N2O7/c1-15(26-19(24(29)30)10-9-16-7-5-4-6-8-16)23(28)27-14-18-13-22(34-3)21(33-2)12-17(18)11-20(27)25(31)32/h4-8,12-13,15,19-20,26H,9-11,14H2,1-3H3,(H,29,30)(H,31,32)/t15-,19-,20-/m0/s1
CMPAGYDKASJORH-YSSFQJQWSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)