PHR3531
Behenic Acid
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinonimo/i:
Behenic Acid, 1-Docosanoic acid, Docosanoic acid, n-Docosanoate, n-Docosanoic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 5 g
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
UKMSUNONTOPOIO-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Risultati analitici
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)