PHR3469
Amrinone Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
N-[1,6-Dihydro-6-oxo(3,4′-bipyridine)-5-yl]-2-hydroxypropanamide
About This Item
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1034341
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)